2-Furan-2-yl-azepane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904611-1G OR904611-250MG
APOSOR904611-1GEA 632 EUR
APOSOR904611-1G APOSOR904611-250MG
2-Furan-2-yl-azepane 95%
2-Furan-2-yl-azepane
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663713
Núm. CAS: 383129-07-5