Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Iron(III) 4-methylbenzenesulphonate
OR904634-25G OR904634-100G OR904634-500G OR904634-5G
APOSOR904634-25GEA 29 EUR
APOSOR904634-25G APOSOR904634-100G APOSOR904634-500G APOSOR904634-5G
Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Iron(III) p-toluenesulphonate
Formula: (C₇H₇O₃S)₃·Fe
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01766290
Núm. CAS: 77214-82-5