2-Butylpyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904755-1G OR904755-250MG
APOSOR904755-1GEA 435 EUR
APOSOR904755-1G APOSOR904755-250MG
2-Butylpyrrolidine 95%
2-Butylpyrrolidine
Formula: C₈H₁₇N
MW: 127,227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663449
Núm. CAS: 3446-98-8