7-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR904778-1G
APOSOR904778-1GEA 74.1 EUR
APOSOR904778-1G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
7-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994418
Núm. CAS: 832735-60-1