2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR905065-1G OR905065-250MG
APOSOR905065-1GEA 63.8 EUR
APOSOR905065-1G APOSOR905065-250MG
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₄N₂O·ClH
MW: 190.671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179151
Núm. CAS: 832710-65-3