(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9050T-5MG OR9050T-1MG OR9050T-25MG
APOSOR9050T-5MGEA 415 EUR
APOSOR9050T-5MG APOSOR9050T-1MG APOSOR9050T-25MG
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
An extremely potent & selective a-D-galactosidase inhibitor. Also a selective inhibitor of GlcCer synthesis.
Formula: C₁₀H₂₁NO₄
Pto. de fusión: 123…124 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00269939
Núm. CAS: 141206-42-0