2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905113-100MG OR905113-250MG
APOSOR905113-100MGEA 190 EUR
APOSOR905113-100MG APOSOR905113-250MG
2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine 95%
2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine
Formula: C₁₃H₁₉N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663651
Núm. CAS: 383128-60-7