1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905190-1G OR905190-5G
APOSOR905190-1GEA 197 EUR
APOSOR905190-1G APOSOR905190-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664908
Núm. CAS: 35524-41-5