1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905308-1G OR905308-250MG
APOSOR905308-1GEA 348 EUR
APOSOR905308-1G APOSOR905308-250MG
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane
Formula: C₁₁H₂₂N₂
MW: 182,306 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06653331
Núm. CAS: 881040-13-7