(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905340-1G
OR905340-250MG
APOSOR905340-1GEA
683
EUR
APOSOR905340-1G
APOSOR905340-250MG
(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formula:
C₇H₉ClN₂O₂ |
Número MDL:
MFCD01114908 Núm. CAS: 374913-86-7 |