Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905392-1G OR905392-250MG
APOSOR905392-1GEA 435 EUR
APOSOR905392-1G APOSOR905392-250MG
Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Methyl d-4-chlorophenylglycinate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784110
Núm. CAS: 43189-43-1