2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905512-100MG OR905512-1G OR905512-250MG
APOSOR905512-100MGEA 190 EUR
APOSOR905512-100MG APOSOR905512-1G APOSOR905512-250MG
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NS·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07357622
Núm. CAS: 1177350-61-6