Diphenylmethyl isocyanide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905550-100MG OR905550-1G OR905550-250MG
APOSOR905550-100MGEA 190 EUR
APOSOR905550-100MG APOSOR905550-1G APOSOR905550-250MG
Diphenylmethyl isocyanide 95%
Diphenylmethyl isocyanide
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664566
Núm. CAS: 3128-85-6