Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Ethyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate

OR905564-1G OR905564-250MG
APOSOR905564-1GEA 282 EUR
APOSOR905564-1G APOSOR905564-250MG
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277229
Núm. CAS: 70582-73-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR