5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR905580-1G OR905580-5G
APOSOR905580-1GEA 87 EUR
APOSOR905580-1G APOSOR905580-5G
5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00817563
Núm. CAS: 83405-71-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR