Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905661-1G OR905661-250MG
APOSOR905661-1GEA 348 EUR
APOSOR905661-1G APOSOR905661-250MG
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832433
Núm. CAS: 935765-07-4