2-(1-Ethylpropyl)piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905802-1G OR905802-250MG
APOSOR905802-1GEA 328 EUR
APOSOR905802-1G APOSOR905802-250MG
2-(1-Ethylpropyl)piperidine 95%
2-(1-Ethylpropyl)piperidine
Formula: C₁₀H₂₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663646
Núm. CAS: 103906-20-3