3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905810-1G OR905810-5G
APOSOR905810-1GEA 183 EUR
APOSOR905810-1G APOSOR905810-5G
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₄
MW: 196,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22205753
Núm. CAS: 2096342-14-0