Ethyl 1-isocyanocyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905924-1G OR905924-250MG
APOSOR905924-1GEA 562 EUR
APOSOR905924-1G APOSOR905924-250MG
Ethyl 1-isocyanocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 1-isocyanocyclohexanecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664648
Núm. CAS: 97846-69-0