1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905936-100MG OR905936-1G OR905936-250MG
APOSOR905936-100MGEA 190 EUR
APOSOR905936-100MG APOSOR905936-1G APOSOR905936-250MG
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene
Formula: C₇H₃Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664598
Núm. CAS: 245539-10-0