Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Methoxy-3-methyl-5-oxopentanoic acid
OR905962-100G OR905962-25G
APOSOR905962-100GEA 406 EUR
APOSOR905962-100G APOSOR905962-25G
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Monomethyl 3-methylglutarate
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160.168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631203
Núm. CAS: 27151-65-1