Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR906089-100MG OR906089-250MG
APOSOR906089-100MGEA 108 EUR
APOSOR906089-100MG APOSOR906089-250MG
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol
Formula: C₉H₁₆O
MW: 140.223 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501505
Núm. CAS: 849671-56-3