(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Methoxypyridine-2-yl)methanol
OR906110-100MG OR906110-1G
APOSOR906110-100MGEA 56.7 EUR
APOSOR906110-100MG APOSOR906110-1G
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235020
Núm. CAS: 127978-70-5