(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Phenylthiazol-2-yl)methanamine
OR906221-1G OR906221-250MG OR906221-5G
APOSOR906221-1GEA 191 EUR
APOSOR906221-1G APOSOR906221-250MG APOSOR906221-5G
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine
Formula: C₁₀H₁₀N₂S
MW: 190,265 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05221867
Núm. CAS: 90916-45-3