N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906382-1G OR906382-5G
APOSOR906382-1GEA 74.1 EUR
APOSOR906382-1G APOSOR906382-5G
N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
N-Allyl-2-pyrrolidinone
Formula: C₇H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152226
Núm. CAS: 2687-97-0