2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906442-1G OR906442-5G
APOSOR906442-1GEA 364 EUR
APOSOR906442-1G APOSOR906442-5G
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₄ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663506
Núm. CAS: 66162-29-6