Methyl D-homoalaninate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-D-2-Abu-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-aminobutanoate hydrochloride
OR906452-100G OR906452-25G
APOSOR906452-100GEA 241 EUR
APOSOR906452-100G APOSOR906452-25G
Methyl D-homoalaninate hydrochloride 98%
Methyl D-homoalaninate hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·ClH
MW: 153,607 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565758
Núm. CAS: 85774-09-0