N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N1-Benzyl-N1-methylethane-1,2-diamine, N-Benzyl-N-methyl-ethane-1,2-diamine
OR906489-1G OR906489-5G
APOSOR906489-1GEA 132 EUR
APOSOR906489-1G APOSOR906489-5G
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03030356
Núm. CAS: 14165-18-5