1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906507-1G OR906507-250MG
APOSOR906507-1GEA 348 EUR
APOSOR906507-1G APOSOR906507-250MG
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05189286
Núm. CAS: 524674-26-8