Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906550-1G OR906550-5G
APOSOR906550-1GEA 219 EUR
APOSOR906550-1G APOSOR906550-5G
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00184961
Núm. CAS: 2282-84-0