1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,7-Dioxa-6-thiaspiro[2.5]octane 6-oxide
OR906581-25G OR906581-5G
APOSOR906581-25GEA 1290 EUR
APOSOR906581-25G APOSOR906581-5G
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite
Formula: C₅H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832878
Núm. CAS: 89729-09-9