N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906891-1G OR906891-250MG
APOSOR906891-1GEA 0 EUR
APOSOR906891-1G APOSOR906891-250MG
N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride 95%
N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₂₆N₄·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17926313
Núm. CAS: 1255099-40-1