5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906931-1G OR906931-250MG
APOSOR906931-1GEA 574 EUR
APOSOR906931-1G APOSOR906931-250MG
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine
Formula: C₅H₃N₃O
MW: 121,097 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109807
Núm. CAS: 1753-49-7