Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906938-100MG
OR906938-1G
OR906938-250MG
APOSOR906938-100MGEA
190
EUR
APOSOR906938-100MG
APOSOR906938-1G
APOSOR906938-250MG
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate
Formula:
C₉H₁₃NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08752835 Núm. CAS: 133674-39-2 |