N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906944-1G OR906944-5G
APOSOR906944-1GEA 284 EUR
APOSOR906944-1G APOSOR906944-5G
N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
N-Propylpiperidine-4-carboxamide
Formula: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444678
Núm. CAS: 200267-73-8