5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906963-1G OR906963-5G
APOSOR906963-1GEA 290 EUR
APOSOR906963-1G APOSOR906963-5G
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formula: C₇H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05237221
Núm. CAS: 3524-34-3