N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907199-100MG OR907199-250MG
APOSOR907199-100MGEA 0 EUR
APOSOR907199-100MG APOSOR907199-250MG
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine
Formula: C₆H₁₂N₂
MW: 112,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664631
Núm. CAS: 15586-24-0