2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907262-1G OR907262-5G
APOSOR907262-1GEA 212 EUR
APOSOR907262-1G APOSOR907262-5G
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₁₁ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00229409
Núm. CAS: 31002-87-6