2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907323-1G OR907323-5G
APOSOR907323-1GEA 127 EUR
APOSOR907323-1G APOSOR907323-5G
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181608
Núm. CAS: 1451391-77-7