N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR907366-1G OR907366-250MG
APOSOR907366-1GEA 574 EUR
APOSOR907366-1G APOSOR907366-250MG
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide
Formula: C₁₀H₂₀N₂O
MW: 184,279 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739717
Núm. CAS: 86542-86-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR