5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Methyl-2-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR907369-1G OR907369-5G
APOSOR907369-1GEA 139 EUR
APOSOR907369-1G APOSOR907369-5G
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783119
Núm. CAS: 2096332-40-8