5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907376-1G OR907376-5G
APOSOR907376-1GEA 219 EUR
APOSOR907376-1G APOSOR907376-5G
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18087691
Núm. CAS: 2096332-81-7