4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
OR907381-250MG OR907381-1G
APOSOR907381-250MGEA 495 EUR
APOSOR907381-250MG APOSOR907381-1G
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
Formula: C₆H₆BClO₄S
MW: 220,438 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18311836
Núm. CAS: 2096331-56-3