2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907393-10G OR907393-1G OR907393-5G
APOSOR907393-10GEA 754 EUR
APOSOR907393-10G APOSOR907393-1G APOSOR907393-5G
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₄
MW: 196,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28024840
Núm. CAS: 2377606-71-6