[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-(Methoxycarbonyl)-3-methylphenyl)boronic acid, 3-Methyl-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR907412-1G OR907412-250MG
APOSOR907412-1GEA 256 EUR
APOSOR907412-1G APOSOR907412-250MG
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,992 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18432535
Núm. CAS: 603122-81-2