2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907453-10G OR907453-1G OR907453-5G
APOSOR907453-10GEA 502 EUR
APOSOR907453-10G APOSOR907453-1G APOSOR907453-5G
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13178818
Núm. CAS: 37123-91-4