(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Phenyl-d5-boronic acid
OR907458-1G OR907458-5G
APOSOR907458-1GEA 168 EUR
APOSOR907458-1G APOSOR907458-5G
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid
Formula: C₆H₂BD₅O₂
MW: 126,96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093711
Núm. CAS: 215527-70-1