Cyclohexylmethylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (Cyclohexylmethyl)boronic acid
OR907478-1G OR907478-5G
APOSOR907478-1GEA 59.6 EUR
APOSOR907478-1G APOSOR907478-5G
Cyclohexylmethylboronic acid 98%
Cyclohexylmethylboronic acid
Formula: C₇H₁₅BO₂
MW: 142.004 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878538
Núm. CAS: 27762-64-7