1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1-Propyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR907482-5G
APOSOR907482-5GEA 186 EUR
APOSOR907482-5G
1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
1-Propylpyrazole-4-boronic acid
Formula: C₆H₁₁BN₂O₂
MW: 153,975 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11504862
Núm. CAS: 847818-57-9