4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: [4-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]boronic acid hydrochloride, (4-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
OR907494-1G OR907494-250MG
APOSOR907494-1GEA 101 EUR
APOSOR907494-1G APOSOR907494-250MG
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16661158
Núm. CAS: 1335234-36-0